Principaux documents
CLS3570
Microplaque à 384 puits Corning®, collerette basse
Tissue Culture (TC)-treated surface, white polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 10
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
10 EA
150,00 $
50 EA
576,00 $
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
150,00 $
50 EA
576,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.24
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
pack of 10
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3570
Volume maximum
112 μL
112 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
80 μL
80 μL
Couleur
white
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Microplaque 384 puits Corning® à collerette basse, avec couvercle, à fond plat blanc en polystyrène minimisant les risques de contamination inter-puits lors des tests en luminescence
  • Matrice active et surface traitée pour la culture tissulaire, pour une adhérence cellulaire optimale
  • Conforme à l'encombrement et aux dimensions des microplaques standards
  • La solution idéale pour les lecteurs de microplaques et les dosages plus sensibles actuels
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.