Principaux documents
CLS3399
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Synonyme(s) :
corning transwell, transwell corning
12 EA
2 460,00 $
2 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
2 460,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
2 460,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
Description
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
plate format: 24 wells
Conditionnement
case of 12
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 3399
Volume de travail de l'insert
0.1 mL
Épaisseur de la membrane
10 μm
Taille
24 wells
Superficie
0.33 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.6 mL
Couleur
clear
Dimension de pores
3 μm pore size
Adéquation
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Corning® HTS Transwell® 24 Well Permeable Supports
Features and Benefits:
  • Treated for optimal cell attachment
  • 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
  • Reservoirs may be purchased separately
  • Sterilized by gamma radiation
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.