Principaux documents
CLS3762
Microplaque à 384 puits Corning®, collerette basse
black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
25 EA
529,00 $
100 EA
1 630,00 $
529,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 EA
529,00 $
100 EA
1 630,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux:
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Volume maximum:
112 μL
Taille:
384 wells
Volume de travail:
80 μL
529,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
case of 100 ea
pack of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 3762
Volume maximum
112 μL
Taille
384 wells
Volume de travail
80 μL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Corning® 384 well microplate, low flange black polystyrene, flat bottom, non-sterile, with no lid conforms to standard microplate footprint and dimensions.
  • Untreated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic.
  • Applicable for fluorescent assays using either top or bottom detection plate readers.
  • Recommended working volume of up to 20 to 80 μL.
  • Binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm².
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.