CLS3540
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 10
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
279,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
About This Item
279,00 $
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene
clear bottom
clear wells
round bottom
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
Conditionnement
pack of 10
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3540
Taille
384 well
Volume des puits
50 μL
Volume de travail par puits
5-40 μL
Puits
384 wells , low volume
Adéquation
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
Type de liaison
non-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- Corning® 384 well low volume microplates feature a round well design with a clear flat bottom.
- The non-treated medium binding polystyrene surface is hydrophobic and suitable for the immobilization of antibodies.
- Ideal for fluorescent homogeneous assays.