Principaux documents
CLS353935
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate
60 EACH
303,00 $
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
60 EACH
303,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
303,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
wells 24
Conditionnement
case of 60 ea (6 packs of 10)
Fabricant/nom de marque
Corning 353935
Taille
24 well
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Falcon® 24 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate with Lid, Sterile, Ready-Stack Tray, 10/Pack, 60/Case
Application
Cell Culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.