Principaux documents
CLS353225
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 12, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate
36 EACH
172,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
36 EACH
172,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
wells 12
Conditionnement
case of 36 ea (6 packs of 6)
Fabricant/nom de marque
Corning 353225
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Falcon® 12 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate with Lid, Non-Pyrogenic, Sterile, Bulk Packaged, 6/Pack, 36/Case
Application
Cell Culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.