Principaux documents
5.05051
Sigma-Aldrich
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid
Synonyme(s) :
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid, Ionotropic Glutamate Receptor Antagonist, PDA, cis PDA, cis-Piperidine-2,3-dicarboxylic acid
50 MG
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
175,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1C(C(CCC1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
PTLWNCBCBZZBJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A non-specific antagonist of NMDA, AMPA and kainate ionotropic receptors and a partial agonist for NMDA receptors. Used in blocking general excitatory synaptic transmissions.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Tong, G., et al. 1994. Neuron13, 1195.
Leach, J., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.121, 173.
Watkins, C., et al. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.21, 165.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable