Principaux documents
CLS3452
Corning® Transwell® 7 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
Synonyme(s) :
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
24 EA
250,00 $
250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
250,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
250,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® avec membrane en polyester, 24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 24
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 3452
Volume de travail de l'insert
1.5 mL
Diam. de la membrane
24 mm
Épaisseur de la membrane
10 μm
Taille
6 wells
Superficie
4.67 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
2.6 mL
Couleur
clear
Dimension de pores
3.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
Les inserts de culture cellulaire Transwell sont des supports perméables pratiques et faciles d'utilisation, destinés aussi bien à l'étude des lignées de cellules adhérentes que non adhérentes. Ils comportent une fine membrane en polyester de 10 mm transparente au microscope qui est traitée pour la culture tissulaire afin d'optimiser l'adhérence et la croissance des cellules.
Ce produit procure une excellente visibilité cellulaire en microscopie à contraste de phase et permet d'évaluer la viabilité des cellules ainsi que la formation des monocouches.
  • 10μm thick transparent polyester membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
  • Excellent visibility under phase contrast microscopy
  • Sterilized by gamma radiation
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.