CLS3428
Corning® Transwell® 6 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane sterile, pack of 6, case of 24
Synonyme(s) :
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
250,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
About This Item
250,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Nom du produit
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 24 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
Matériaux
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 24
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 3428
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
1.5 mL
Diam. de la membrane
24 mm
Taille
6 wells
Superficie
4.67 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
2.6 mL
Couleur
translucent
Dimension de pores
8.0 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Catégories apparentées
Description générale
- 10μm thick translucent polycarbonate membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
- Membrane must be stained for cell visibility
- Sterilized by gamma radiation