CLS3450
Corning® Transwell® 6 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear, sterile, pack of 6, case of 24
Synonyme(s) :
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Produits recommandés
product name
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® avec membrane en polyester, 24 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
Matériaux
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
case of 24
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 3450
Volume de travail de l'insert
1.5 mL
Diam. de la membrane
24 mm
Épaisseur de la membrane
10 μm
Taille
6 wells
Superficie
4.67 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
2.6 mL
Couleur
clear
Dimension de pores
0.4 μm
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
- 10μm thick transparent polyester membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
- Excellent visibility under phase contrast microscopy
- Sterilized by gamma radiation
Ce produit procure une excellente visibilité cellulaire en microscopie à contraste de phase et permet d'évaluer la viabilité des cellules ainsi que la formation des monocouches.