Principaux documents
CLS3081150CO
Pyrex® small knob top desiccator
cover only
Synonyme(s) :
equipment replacement accessory
1 EA
226,00 $
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
226,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
226,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
Corning 3081-150CO
Catégories apparentées
Description générale
This 2.4 L Pyrex desiccator is designed for general analytical work. The sturdy knob makes the cover easy to handle.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
This is the desiccator cover replacement which fits Pyrex desiccator CLS3181150.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.