Principaux documents
Z214337
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
With 2mm bore PTFE stopcock plug and hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 7.0 mm
1 EA
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
216,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Étiquette/Marqueur
E
Joint
joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 527215
D.I. du filetage
7.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Informations légales
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Pièce de rechange