Principaux documents
CLS1015P250
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 250 mL
Synonyme(s) :
Corning container
12 EA
249,00 $
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
249,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
249,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (5 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1015P-250
H × D.E.
115 mm × 77 mm
Taille
250 mL
Description générale
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1