Principaux documents
CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
Synonyme(s) :
Corning container
6 EA
207,00 $
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
207,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (50 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1015P-3L
H × D.E.
243 mm × 170 mm
Taille
3 L
Description générale
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.