Principaux documents
CLS1000P25
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 25 mL
Synonyme(s) :
Corning container
24 EA
105,00 $
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
105,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116155
Nomenclature NACRES :
NB.43
105,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
graduations (5 mL)
Fabricant/nom de marque
Corning 1000P-25
H × D.E.
47 mm × 32 mm
Taille
25 mL
Description générale
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Autres remarques
Browse all plastic beakers
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.