Documents
CLLS1046
Sigma-Aldrich
MCF10A CELLS PTEN (-/-)
human female maMilliporeary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Synonyme(s) :
MCF10A Cell Line
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32190102
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
MCF10A CELLS PTEN (-/-),
Source biologique
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... PTEN(5728)
Description générale
MCF10A CELLS PTEN (-/-) are pre-neoplastic mammary epithelial cells from a human adult female with a ZFN knock out modification.
This cell line corresponds to ATCC Catalog No. CRL-10317.
Application
Cell freezing medium-DMSO 1X, Cat. No. C6164
Media renewal changes two to three times per week.
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°
The base medium for this cell line is Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F-12, Cat. No. 51448C. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: horse serum, Cat No. H1270, to a final concentration (v/v) of 5%; cholera toxin, Cat No. C8052, to a final concentration of 1 ng/mL; human insulin, Cat No. I9278, to a final concentration of 10 ug/mL; epidermal growth factor, Cat No. E9644, to a final concentration of 10 ng/mL; and hydrocortisone, Cat No. H6909, to a final concentration of 0.5 ug/mL.
Caractéristiques et avantages
These MCF10A cells are adherent with a doubling time of approx. 20 hours
Zinc finger nuclease (ZFN) knockout on chromosome 10q23.31
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, cytochrome oxidase I (COI) analysis for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
  • MCF10A CELLS PTEN (-/-) 1 vial
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
ChenWei Lin et al.
Scientific data, 11(1), 27-27 (2024-01-05)
A wealth of proteogenomic data has been generated using cancer samples to deepen our understanding of the mechanisms of cancer and how biological networks are altered in association with somatic mutation of tumor suppressor genes, such as TP53 and PTEN.