Principaux documents
C7795
Sigma-Aldrich
Chloramphénicol
γ-irradiated
Synonyme(s) :
D-(−)-thréo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxyméthyl)-β-(4-nitrophényl)éthyl]acétamide, D-(−)-threo-2-dichloroacétamido-1-(4-nitrophényl)-1,3-propanediol, D-threo-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxyméthyl)-4-nitrophenéthyl]acétamide, Chloromycétine
About This Item
Formule linéaire :
Cl2CHCONHCH(CH2OH)CH(OH)C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.13
Beilstein:
2225532
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Forme
powder
pKa  
~5.5
Pf
149-153 °C (lit.)
Solubilité
absolute ethanol: 5-20 mg/mL (as a stock solution)
methanol: soluble (as a stock solution)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Description générale
Chemical structure: phenicole
Application
Chloramphenicol is a synthetic antibiotic, isolated from strains of Streptomyces venezuelae. It is often used for bacterial selection in molecular biology applications at 10-20 μg/mL and as a selection agent for transformed cells containing chloramphenicol reistance genes.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d'action : Le chloramphénicol inhibe la synthèse protéique bactérienne en bloquant l'étape de la peptidyl transférase en se fixant à la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la fixation de l'aminoacyl-ARNt au ribosome. Il inhibe également la synthèse protéique dans les mitochondries et les chloroplastes et la formation des ribosomes par les (p)ppGpp, ralentissant ainsi la transcription de l'ARNr.
Mode de résistance : La chloramphénicol acétyltransférase acétyle, et donc, inactive le produit.
Spectre antimicrobien : Il s'agit d'un antibiotique à large spectre actif sur les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif principalement destiné à un usage ophtalmologique et vétérinaire.
Attention
Stock solutions should be stored at 2-8°C and are stable at 37°C for 5 days. Aqueous solutions are neutral and stable over a wide pH range, with 50% hydrolysis occurring after 290 days. Use of a borax buffered solution reduces this number to 14%. Solutions should be protected from light as photochemical decomposition results in a yellowing of the solution. Heating aqueous solutions at 115°C for 30 minutes results in a 10% loss of chloramphenicol.
Notes préparatoires
Stock solutions can be prepared directly in the vial at any concentration in the recommended range. A solution at 50 mg/mL in ethanol yields a clear, very faint, yellow solution. Degradation of chloramphenicol in aqueous solution is catalyzed by general acids and bases. This rate of degradation is independent of the ionic strength and pH.
Autres remarques
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Anthony J Brzoska et al.
PloS one, 8(2), e56090-e56090 (2013-02-15)
Members of the genus Acinetobacter have been the focus recent attention due to both their clinical significance and application to molecular biology. The soil commensal bacterium Acinetobacter baylyi ADP1 has been proposed as a model system for molecular and genetic
David G Kirk et al.
Applied and environmental microbiology, 80(16), 5141-5150 (2014-06-15)
Clostridium botulinum produces heat-resistant endospores that may germinate and outgrow into neurotoxic cultures in foods. Sporulation is regulated by the transcription factor Spo0A and the alternative sigma factors SigF, SigE, SigG, and SigK in most spore formers studied to date.
J N de Almeida Júnior et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 20(8), 784-790 (2013-12-21)
Trichosporon spp. have recently emerged as significant human pathogens. Identification of these species is important, both for epidemiological purposes and for therapeutic management, but conventional identification based on biochemical traits is hindered by the lack of updates to the species
David H Kwan et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(17), 5695-5705 (2015-04-15)
Blood transfusions are critically important in many medical procedures, but the presence of antigens on red blood cells (RBCs, erythrocytes) means that careful blood-typing must be carried out prior to transfusion to avoid adverse and sometimes fatal reactions following transfusion.
Uwe Richter et al.
Current biology : CB, 23(6), 535-541 (2013-03-05)
Proliferating cells require coordinated gene expression between the nucleus and mitochondria in order to divide, ensuring sufficient organelle number in daughter cells [1]. However, the machinery and mechanisms whereby proliferating cells monitor mitochondria and coordinate organelle biosynthesis remain poorly understood.