Key Documents
K0254
Sigma-Aldrich
Kanamycine solution from Streptomyces kanamyceticus
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Kanamycin A
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
product name
Kanamycine solution from Streptomyces kanamyceticus, 50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl, BioReagent, liquid, 0.1 μm filtered, suitable for cell culture
Source biologique
Streptomyces kanamyceticus
Niveau de qualité
Stérilité
0.1 μm filtered
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Concentration
50 - 60 mg/mL in 0.9% NaCl
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
Description générale
La kanamycine est un antibiotique aminoglycosidique à large spectre dérivé de Streptomyces kanamyceticus. Elle est utilisée comme additif dans les milieux de culture pour l′isolement des streptocoques du groupe D sur de la gélose à la kanamycine/esculine/azoture et pour la sélection de cellules végétales transformées contenant la néomycine phosphotransférase sur un milieu contenant de la kanamycine. Le sulfate de kanamycine peut également être utilisé comme agent de sélection pour des cellules transformées avec un gène de résistance à la kanamycine B. La concentration recommandée dans les applications de culture cellulaire est de 2 ml/l.
Application
La kanamycine en solution issue de Streptomyces kanamyceticus a été utilisée :
  • pour induire la surdité chez les rats nouveau-nés
  • comme constituant du milieu de culture pour cellules endothéliales de veine ombilicale humaine (HUVEC)
  • comme constituant du milieu de culture pour mycobactéries et cellules E. coli Top10
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : Ce produit agit en se fixant à la sous-unité ribosomale 70S, ce qui inhibe la translocation et provoque des erreurs de codage.
Mode de résistance : Les enzymes modifiant les aminoglycosides (dont l′acétyltransférase, la phosphotransférase et la nucléotidyltransférase) peuvent modifier cet antibiotique, l′empêchant alors d′interagir avec les ribosomes.
Spectre antimicrobien : Le sulfate de kanamycine est efficace sur les bactéries à Gram positif, les bactéries à Gram négatif et les mycoplasmes.
Attention
Les solutions sont stables pendant environ 5 jours à 37 °C. Les solutions mères aqueuses peuvent être conservées entre 2 °C et 8 °C pour un stockage à long terme.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Toll-like receptor 2 release by macrophages: an anti-inflammatory program induced by glucocorticoids and lipopolysaccharide
Hoppstadter J, et al.
Frontiers in immunology, 10, 1634-1634 (2019)
Generation of isogenic human iPS cell line precisely corrected by genome editing using the CRISPR/Cas9 system
Grobarczyk B, et al.
Stem Cell Reviews and Reports, 11(5), 774-787 (2015)
Astrocyte Hypertrophy and Microglia Activation in the Rat Auditory Midbrain Is Induced by Electrical Intracochlear Stimulation
Rosskothen-Kuhl N, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 12, 43-43 (2018)
Indrikis A Krams et al.
The Journal of experimental biology, 220(Pt 22), 4204-4212 (2017-09-25)
Communities of symbiotic microorganisms that colonize the gastrointestinal tract play an important role in food digestion and protection against opportunistic microbes. Diet diversity increases the number of symbionts in the intestines, a benefit that is considered to impose no cost
Yumiko Hirokawa et al.
Communications biology, 4(1), 1067-1067 (2021-09-15)
Cell embedment into a solid support matrix is considered essential for the culture of intestinal epithelial organoids and tumoroids, but this technique presents challenges that impede scalable culture expansion, experimental manipulation, high-throughput screening and diagnostic applications. We have developed a
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic