C6427
Clindamycin 2-phosphate
aminoglycoside antibiotic
Synonyme(s) :
Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
Clé InChI
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3