Principaux documents
C2999
Sigma-Aldrich
Milieu de cryoconservation de cellules CryoStor®
CS5
Synonyme(s) :
cell freezing medium
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La série de solutions de conservation CryoStor CS2, CS5 et CS10 représente la nouvelle génération de milieux de cryoconservation. Conçu pour préparer et conserver les cellules à ultra basse température (-80 à -196 °C), les milieux CryoStor fournissent un environnement sûr et protecteur pour les cellules et les tissus lors des procédés de congélation, de conservation et de décongélation. En modifiant les réponses biochimiques cellulaires au procédé de cryoconservation, ces milieux améliorent la viabilité ainsi que la fonction cellulaires tout en éliminant le besoin d′inclure du sérum, des protéines ou des taux élevés d′agents cytotoxiques.
CryoStor CS2, CS5 et CS10 constituent une série de milieux de conservation optimisés et spécifiques pour les cellules, formulés exclusivement pour soutenir les aspects de biologie moléculaire des cellules lors du procédé de cryoconservation, ce qui réduit directement le taux de mort cellulaire d′apparition tardive induite par la cryoconservation et améliore la viabilité ainsi que la fonction des cellules après décongélation.
Ces milieux sont recommandés pour la conservation de cellules souches, d′hépatocytes, d′échantillons de tissus et d′autres types cellulaires extrêmement sensibles.
Application
Le CryoStor CS10 est formulé pour contenir du diméthylsulfoxyde (DMSO) à 5 %. Il est recommandé pour la cryoconservation de la plupart des types de cellules.
Découvrez le protocole de cryoconservation Cryostor® en vidéo
Les milieux de conservation CryoStor, optimisés et spécifiques pour les cellules, sont formulés exclusivement pour soutenir les aspects de biologie moléculaire des cellules lors du procédé de cryoconservation, ce qui réduit directement le taux de mort cellulaire d′apparition tardive induite par la cryoconservation et améliore la viabilité ainsi que la fonction des cellules après décongélation.
Autres remarques
La formulation contient 5 % de DMSO.
Informations légales
CryoStor is a registered trademark of BioLife Solutions, Inc.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hui Li et al.
Journal of virology (2021-03-05)
Previously, we showed that substitution of HIV-1 Env residue 375-Ser by bulky aromatic residues enhances binding to rhesus CD4 and enables primary HIV-1 Envs to support efficient replication as simian-human immunodeficiency virus (SHIV) chimeras in rhesus macaques (RMs). Here, we
Dominic M Clarke et al.
Cytotherapy, 11(4), 472-479 (2009-06-06)
Peripheral blood stem cells (PBSC) have become the preferred stem cell source for autologous hematopoietic transplantation. A critical aspect of this treatment modality is cryopreservation of the stem cell products, which permits temporal separation of the PBSC mobilization/collection phase from
J Stylianou et al.
Cytotherapy, 8(1), 57-61 (2006-04-22)
Hematopoietic stem cells (HSC) have traditionally been frozen using the cryoprotectant DMSO in dextran-40, saline or albumin. However, the process of freezing and thawing results in loss of HSC numbers and/or function. This study investigated the use of CryoStor for
Ryan S Roark et al.
Science (New York, N.Y.), 371(6525) (2020-11-21)
Neutralizing antibodies elicited by HIV-1 coevolve with viral envelope proteins (Env) in distinctive patterns, in some cases acquiring substantial breadth. We report that primary HIV-1 envelope proteins-when expressed by simian-human immunodeficiency viruses in rhesus macaques-elicited patterns of Env-antibody coevolution very
Haichen Niu et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 30(6), 1102-1118 (2020-07-18)
Olfactory dysfunction is one of the early symptoms seen in Parkinson's disease (PD). However, the mechanisms underlying olfactory pathology that impacts PD disease progression and post-mortem appearance of alpha-Synuclein (α-Syn) inclusions in and beyond olfactory bulb in PD remain unclear.
Articles
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.
Protocoles
Cryopreservation affects post-thaw recovery, viability, and functionality. Stress during freezing and suboptimal media lead to cell death.