Documents
SF005
Sigma-Aldrich
Milieu de congélation pour culture cellulaire sans sérum ESGRO Complete ; 50 ml
The ESGRO Complete Serum-Free cell culture Freezing Medium is available in a 50 mL format & has been optimized & validated for Stem cell culture.
Synonyme(s) :
Serum-Free Freezing Medium
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.71
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le milieu de congélation pour culture cellulaire sans sérum ESGRO® Complete est utilisé avec des cellules souches embryonnaires de souris cultivées en l'absence de sérum avec le milieu de qualité clonale ESGRO Complete PLUS (réf. SF001-100P ou SF001-500P). La formulation optimisée permet une cryoconservation constante et une viabilité élevée lors de la décongélation.
Application
Le milieu de congélation pour culture cellulaire sans sérum ESGRO® Complete 50 ml a été utilisé pour la cryoconservation de cellules souches embryonnaires (ES) de souris cultivées en l'absence de sérum.
Informations légales
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable