C2581
Anti-Cholecystokinin (26-33) (CCK-8) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonyme(s) :
CCK Antibody - Anti-Cholecystokinin (26-33) (CCK-8) antibody produced in rabbit, Cck Antibody
243,00 $
About This Item
243,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
competitive inhibition ELISA: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using indirect immunoperoxidase staining of human stomach
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCK(885)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- double-label immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- ELISA immunoassay
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable