RAB0039
Cholecystokinin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Synonyme(s) :
CCK
659,00 $
About This Item
659,00 $
Produits recommandés
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCK(885)
Description générale
Immunogène
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Composants de kit également disponibles séparément
- RABHRP3HRP-StreptavidinFDS
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials