MilliporeSigma
Passer à
C2175
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 Amide
≥97% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
CCK-8, Cholecystokinin octapeptide, Pancreozymin C-terminal octapeptide, Sincalide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
250 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
335,00 $
0.5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
622,00 $
528,70 $
1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
863,00 $
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 710,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C49H62N10O16S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1143.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-639-0
Beilstein/REAXYS Number:
5231801
MDL number:
335,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(OS(O)(=O)=O)cc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O16S3/c1-76-18-16-34(55-47(69)37(58-44(66)32(50)23-41(61)62)21-28-12-14-30(15-13-28)75-78(72,73)74)45(67)53-26-40(60)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(70)56-35(17-19-77-2)46(68)59-39(24-42(63)64)49(71)57-36(43(51)65)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,65)(H,53,67)(H,54,60)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,71)(H,58,66)(H,59,68)(H,61,62)(H,63,64)(H,72,73,74)/t32-,34-,35?,36-,37-,38-,39-/m0/s1
InChI key
IZTQOLKUZKXIRV-IVVJSLGPSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
General description
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide is a sulfated cholecystokinin(CCK) octapeptide[1] derived from the proCCK.[2] It is present in plasma and endocrine cells.[2]
Application
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide has been used to test its effects:
  • to study its effects on β5i/LMP7 immunoproteasome subunit in pancreatitis[3]
  • on gastric emptying,food intake and c-Fos immunoreactivity in small litter (SL) and normal litter (NL) rats[1]
  • on the intestine and gallbladder motility in fish Ballan Wrasse[4]
Biochem/physiol Actions
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 amide activates the cholecystokinin type B receptor and may mediate the blockage of opioid analgesia.[5] It elicits anti-inflammatory effects. It mediates the inhibition on cytokine release, lymphocytes, and macrophages.[2]
Neurotransmitter; predominant form of CCK in CNS and gastrointestinal tract; may play a role in satiety.
Other Notes
C-Terminal octapeptide of cholecystokinin
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T6515C2901C2581
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
UniProt accession no.
P06307, P30553, P30551
UniProt accession no.
P06307, P30553
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe