Principaux documents
C113000
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac) Phosphoramidite
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Synonyme(s) :
DMT-dC(ac) Amidite, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
6 X 5 G
798,00 $
6 X 10 G
1 410,00 $
100 G
2 040,00 $
6 X 20 G
2 630,00 $
500 G
17 210,00 $
1 KG
26 430,00 $
798,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
6 X 5 G
798,00 $
6 X 10 G
1 410,00 $
100 G
2 040,00 $
6 X 20 G
2 630,00 $
500 G
17 210,00 $
1 KG
26 430,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H50N5O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
771.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.51
798,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
771.85 g/mol
Conditionnement
pkg of 6 × 10 g C113000-6x10G (16 oz Bottle)
Technique(s)
oligo synthesis: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: insoluble
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Profil des nucléosides
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
Clé InChI
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
Description générale
Proligo′s DNA phosphoramidites lead to high-yield and high-quality oligonucleotides due to their high coupling efficiency. The deprotection step of automated oligonucleotide synthesis is integral to synthesis time and final product quality. DMT-dC(ac) Phosphoramidite is an acetyl-protected DNA phosphoramidite used in fast deprotection chemistry for the rapid and high-yield synthesis of high-purity oligonucleotides. The product belongs to MerMade synthesizers.
Caractéristiques et avantages
Key Features of dC(ac):
  • Ultrafast deprotection: 10 minutes at 65°C with AMA reagent
  • Key component in oligonucleotide synthesis
  • Industry standard for fast deprotection chemistry
  • Operating for AMA deprotection methods without changes
  • Consistent lot-to-lot high purity and performance
  • Manufactured under a certified ISO 9001 quality system