A111030
DMT-dA(bz) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonyme(s) :
N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
451,00 $
About This Item
451,00 $
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Forme
powder or granules
Technique(s)
oligo synthesis: suitable
Impuretés
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Couleur
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilité
configured for ABI
Profil des nucléosides
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
Clé InChI
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- Recommended cleavage and deprotection conditions are 8 hours at 55 °Cor 24 hours at room temperature using concentrated ammonia solution,for standard base-protected oligonucleotides
- The high coupling efficiency of Proligo′s DNA phosphoramidites leads tohigh-yield and high-quality oligonucleotides
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable