Principaux documents
C009
Sigma-Aldrich
McN-A-343
Synonyme(s) :
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethyl­ammonium-3-chloro­carbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-­butynyl­trimethyl­ammonium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H18Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Couleur
white
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
Clé InChI
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
M1 muscarinic acetylcholine receptor agonist.
Remplacé(e)(s) par