Principaux documents
688436
Sigma-Aldrich
DL-Serine-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D3H4NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-FUDHJZNOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable