Principaux documents
BUA462-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, capacity 250 mL, pack of 4
4 EA
2 770,00 $
2 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
2 770,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
2 770,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
aerosol-tight capable
Conditionnement
pack of 4
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638084 (NA)
Eppendorf® 5810716004 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
250 mL
Compatibilité
for use with Rotor A-4-62
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
  • Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
  • Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1