Principaux documents
ADAPA462915-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 9 x 15 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
2 EA
553,00 $
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
553,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 9 x 15 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638289 (NA)
Paramètres
3,050 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
127 mm
Diamètre
17 mm
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular bucket
Description générale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG