ADAPA462200-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
553,00 $
About This Item
553,00 $
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 200 - 250 mL flat bottle / 175 - 225 mL conical bottle
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638441 (NA)
Paramètres
3,200 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
137 mm
Diamètre
62 mm
Compatibilité
for use with 250 mL rectangular bucket