Principaux documents
B8930
Sigma-Aldrich
BW373U86 dihydrobromide
powder
Synonyme(s) :
(±)-[1(S*),2α,5β]-4-[[2,5-Dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl](3-hydroxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide dihydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H37N3O2 · 2HBr
Poids moléculaire :
597.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Solubilité
H2O: 30 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Br[H].Br[H].CCN(CC)C(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](N2C[C@@H](C)N(CC=C)C[C@@H]2C)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C27H37N3O2.2BrH/c1-6-16-29-18-21(5)30(19-20(29)4)26(24-10-9-11-25(31)17-24)22-12-14-23(15-13-22)27(32)28(7-2)8-3;;/h6,9-15,17,20-21,26,31H,1,7-8,16,18-19H2,2-5H3;2*1H/t20-,21+,26-;;/m1../s1
Clé InChI
ABMNQBWHHIYHEV-PKENUSFYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Potent, non-peptide δ-opioid receptor agonist.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
S R Childers et al.
Molecular pharmacology, 44(4), 827-834 (1993-10-01)
BW373U86 is a potent and highly selective nonpeptidic agonist for delta-opioid receptors. To determine its ability to couple with G protein-linked second messenger systems, this study examined the effects of BW373U86 on the inhibition of adenylyl cyclase and the stimulation