E2886
ExtrAvidin®−Peroxidase
buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ExtrAvidin HRP
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:2,000
dot blot: 1:4,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Spécificité
Application
- Dot blot at a minimum dilution of 1:4,000
- Immunohistochemistry (using formalin-fixed, paraffin-embedded sections at a dilution of 1:100)
- Direct ELISA at a minimum dilution of 1:2,000
- Immunoprecipitation and Immunobloting
- Ra2I solid-phase binding assays
- Southwestern blotting
- Western blotting
- Immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.