B-065
Butabarbital-D5
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N1)NC(C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C(C)CC)C1=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O3/c1-4-6(3)10(5-2)7(13)11-9(15)12-8(10)14/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,5D2
Clé InChI
ZRIHAIZYIMGOAB-ZTIZGVCASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup