AXYTXL10RS
Pipette tips, for Pipetman® P2/P10 and Eppendorf® Research/Reference pipettors, ultramicro, extra long
size 0.1-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, racked, clear, sterile
Synonyme(s) :
pipet tips
428,00 $
About This Item
428,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TXL-10-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.1-10 μL
Volume
0.1—10 μL
Couleur
clear