AXYT200YRS
Axygen® Universal Fit Pipet Tip
racked, size 200 μL, yellow, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
Pipette tips, universal fit, Pipette tips, pipette tips
397,00 $
About This Item
397,00 $
Produits recommandés
Matériaux
yellow
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-200-Y-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
200 μL
Volume
200 μL
Couleur
yellow
Catégories apparentées
Caractéristiques et avantages
- Beveled orifice for easy delivery
- Error-free graduation marks
- Applicable for sensitive biological experiments