MilliporeSigma
Passer à
QPBCA
Kit de test QuantiPro BCA
for 0.5-30 μg/ml protein
Synonyme(s) :
BCA Assay, Protein determination by BCA, bicinchoninic acid reagent
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
681,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
681,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Le kit peut être utilisé pour mesurer des concentrations de protéines très diluées dans de très petits volumes d'échantillons. Mesure avec précision les concentrations de protéines de 0,5 à 30 μg/mL dans les essais en tube et de 1 à 20 μg/mL dans les essais sur plaques à 96 ou 384 puits.
Outre la détermination et la quantification des protéines en solution, le kit de dosage QuantiPro BCA a d'autres applications, notamment la détermination des protéines liées de manière covalente aux supports d'agarose et des protéines adsorbées dans les plaques multipuits. Elle a également été appliquée à la détermination de groupes fonctionnels tels que sulfhydryle, N-hydroxysuccinimido carboxylate, aldéhyde et hydrazide sur une diversité de supports solides.
Biochem/physiol Actions
Basé sur la réduction alcaline du Cu2+ en Cu1+ par les protéines, et la formation d'un complexe acide bicinchoninique:Cu1+ ayant un maximum d'absorbance à 562 nm.
Features and Benefits
  • Précis sur une large plage de concentrations de protéines
  • Sensibilité élevée ; réponse linéaire de 0,5 à 30 μg/ml de protéines
  • Complexe coloré stable
  • Sensibilité réduite aux détergents
Preparation Note
Conserver les réactifs QA, QB et QC à température ambiante. Les réactifs QA et QB peuvent être mélangés ensemble sans le réactif QC (solution de sulfate de cuivre(II) pentahydrate à 4 %, 12 ml) et conservés dans un récipient fermé à température ambiante pendant une semaine. Si ce kit est reçu ou conservé froid, un précipité peut se former dans le réactif QA ou le réactif QB. Pour dissoudre le précipité, réchauffer lentement la solution à température ambiante tout en mélangeant. Les solutions sont maintenant utilisables.
Legal Information
QuantiPro is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
BCA1B9643DUO92010
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Copper(II) sulfate solution, 4 % (w/v) (prepared from copper (II) sulfate pentahydrate) 12 mL
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • Protein Standard Solution: 1.0 mg/ml bovine serum albumin in 0.15 M NaCl with 0.05% sodium azide (flame-sealed glass ampules) 10 x 1
    FDS
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How many samples (1 mL) can be analysed with the kit?
    1 answer
    1. Below is the link to the product bulletin. The reagents and their volumes included in the kit can be found on page 1. Table 1 on page 2 shows the volume of QuantiPro Working Reagent to prepare and the amount of each component needed:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/950/qpbcabul.pdf
      For 15 2 ml Standard Test tube assays, 7.75 ml of QA, 7.75 ml of QB, and 0.31 of Copper(II) Sulfate Reagent QC are needed. By calculation, about 480 assays can be done. Fewer may be gotten due to loss during pipetting. Also one may use more or less Protein Standard Solution depending upon how many assays they do each time. Protein Standard Solution (P0914) is available separately in case one needs more for their assays.
      Helpful?
  2. How many samples can be analyzed for one kit ? How long can the reagents be kept and at which temperature ?
    1 answer
    1. This kit can be used in several different formats. The format chosen, the number of blanks, and standards will determine the number of tests. The protein standard requires refrigerated storage. Other components are stable up to 1 week at room temperature. For full storage details and test count information, please refer to the technical bulletin, page 2. Click on the link below to review this document:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/358/950/qpbcabul.pdf