AXYT300R
Pipette tips, for P2/P10
racked, size 0.5-10 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
350,00 $
About This Item
350,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-300-R
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Couleur
clear