Principaux documents
AXYTGL1165
Gel cutting tips
size 1.1 mm × 6.5 mm, pkg of 10x250tips/cs
Synonyme(s) :
pipet tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
Fabricant/nom de marque:
Axygen Inc TGL-1165
Corning
Taille:
1.1 mm × 6.5 mm
Stérilité:
non-sterile
Conditionnement:
pkg of 10x250tips/cs
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TGL-1165
Corning
Conditionnement
pkg of 10x250tips/cs
Taille
1.1 mm × 6.5 mm