Principaux documents
AXYT1000BRS
Pipette tips
racked, capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
1 PKG
428,00 $
428,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
428,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.02
428,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc T-1000-B-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x1000tips/cs
Capacité
1000 μL
Volume
1000 μL
Couleur
blue
Description générale
  • The Axygen® pipette tips are made of polypropylene.
  • The tips are optimized for use with both single and multi-channel pipettors.
  • Features a flexible wall and internal sealing ring for a secure fit.
  • The beveled tips reduce the capillary effect and facilitate accurate dispensing of the samples.
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.