Documents
AXYMCT060CS
Microtubes
size 0.6 mL, clear, pkg of 10x500tubes/cs, sterile
Synonyme(s) :
Small Test Tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121702
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc MCT-060-C-S
Corning
Conditionnement
pkg of 10x500tubes/cs
Taille
0.6 mL
Couleur
clear
clear
Raccords
cap (push fit)
Adéquation
suitable for (centrifugation)
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.