Principaux documents
ADAPA481167-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
2 EA
553,00 $
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
553,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
553,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638726 (NA)
Paramètres
3,000 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
108 mm
Diamètre
17.5 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG