Principaux documents
BUA4817-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-81 Rotor
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes), pack of 4
About This Item
Code UNSPSC :
41103910
Caractéristiques
Holds 7 x 50 ml conical tubes
Conditionnement
pack of 4
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638614 (NA)
Eppendorf® 5825730003 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Capacité
(capacity 7 x 50 mL Falcon(R) centrifuge tubes)
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG