EP022638930
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
plate bucket, aerosol-tight capable, with plate carrier, pack of 2
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
aerosol-tight capable
plate bucket
with plate carrier
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638930 (NA)
Technique(s)
centrifugation: suitable