ADAPA44480-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 80 - 120 mL tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
460,00 $
About This Item
460,00 $
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 80 - 120 mL tubes
with rubber mat bottom
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637720 (NA)
Paramètres
4,200 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
114 mm
Diamètre
45 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket