Documents
GF16783768
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FF210385
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 167-837-68
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
1.2 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable