A9126
Adenine hemisulfate salt
≥99%
Synonyme(s) :
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Solubilité
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- complete supplement mixture (CSM)
- yeast extract with supplements (YES) medium for culturing S. pombe strain
- synthetic complete glucose-based yeast media (SC) for S. cerevisiae cultures
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable