A2786
Adénine
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
6-Aminopurine, Vitamine B4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99%
Forme
powder
Poids mol.
Mw 135.13 g/mol
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
>360 °C (lit.)
Solubilité
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Clé InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AKT1(207) , GSK3B(2932) , LCK(3932) , MAP3K1(4214) , MAPK14(1432) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601) , MAPKAPK2(9261) , PRKACA(5566) , PRKCA(5578) , RAF1(5894) , ROCK2(9475)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Camk2a(25400) , Mapk10(25272)
Description générale
Application
- a component of green medium used for the derivation of keratinocytes from plucked hair follicles
- for the serial culture of adult murine keratinocytes
- as a media component for SSEA4+ limbal stromal stem cell differentiation
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves