The product impurities are not identified or quantified. Please see the product specification sheet:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/457/256/A9043-BULK________SIGMA____.pdf.
A9043
S-Acetylthioglycolic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95% (TLC), powder
Synonyme(s) :
N-Succinimidyl (acetylthio)acetate, N-Succinimidyl S-acetylthioglycolate, S-Acetylthioglycolic acid NHS ester, SATA
70,10 $
About This Item
70,10 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
acetonitrile: 50 mg/mL
DMF: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)SCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
Clé InChI
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
-
Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,