Documents
573100
Millipore
SATA
Synonyme(s) :
SATA, N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116133
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
Clé InChI
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A useful agent for introducing thiol groups, in protected form, into various proteins. Reacts with primary amines to add protected sulfhydryl groups. When treated with hydroxylamine, yields a free sulfhydryl group that can be conjugated to maleimide-modified proteins.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Duncan, R.J., et al. 1983. Anal. Biochem.132, 68.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable